3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
162.23
EUR
L19622.06
L19622.14
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Vzorec:
C₆H₆BrN Mw: 172.02 Teplota varu: 199…200 °C Hustota: 1.549 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082592 Číslo CAS: 3430-22-6 |