Tlačiť
2-Bromo-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
429112-10G 429112-1G
SIAL429112-10GEA 184.12 EUR
SIAL429112-10G SIAL429112-1G
2-Bromo-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Číslo MDL: MFCD00040743
Číslo CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4