Tlačiť
2-Bromo-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
263354-25G 263354-5G
SIAL263354-25GEA 256.76 EUR
SIAL263354-25G SIAL263354-5G
2-Bromo-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 65 °C (0.5 mmHg)
Teplota tavenia: 152.5
Číslo MDL: MFCD00209553
Číslo CAS: 3510-66-5