Tlačiť
Pyridin ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
P57506-1LEA 190.93 EUR
P57506-1L P57506-2.5L P57506-250ML P57506-500ML
Pyridin ≥99%, Reagent Grade
Pyridine
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: C₅H₅N
Teplota varu: 12,4 %(V)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
OSN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Autoignition Temperature 899 °F
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
APHA Max. 50
Vapor Pressure 10 mmHg ( 13.2 °C)
Refractive Index n20/D 1.509 (lit.)
Explosion Limit 12.4 %