Tlačiť
2-Pyridinethiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5852-25G M5852-5G
SIALM5852-25GEA 123.95 EUR
SIALM5852-25G SIALM5852-5G
2-Pyridinethiol, Sigma-Aldrich®
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 132,5…133.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006285
Číslo CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9