Tlačiť
2-Pyridinethiol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 29.16 EUR
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
Mw: 111.17
Teplota varu: 259
Teplota tavenia: 126…130 °C
Teplota vzplanutia: 125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006285
Číslo CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %