Tlačiť
4-Pyridone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
A14586.14 A14586.22 A14586.36
A14586.14EA 65.38 EUR
A14586.14 A14586.22 A14586.36
4-Pyridone ≥97%
4-Pyridone
Purity: 97% CAS No.: 626-64-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Melting Point: 142-148° Boiling Point: 230-235°/12mm MDL No.: MFCD00040458
Vzorec: C₅H₅NO
Teplota varu: 230…235 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 142…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006419
Číslo CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3