Tlačiť
4-Pyridone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 72.6 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pyridone 95%
4-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Teplota varu: 230…235 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 140…147 °C
Teplota vzplanutia: 221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006419
Číslo CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %