Tlačiť
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H57009-100G H57009-25G H57009-500G H57009-5KG
SIALH57009-100GEA 96.94 EUR
SIALH57009-100G SIALH57009-25G SIALH57009-500G SIALH57009-5KG
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
3-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Mw: 95.1
Teplota varu: 319
Teplota tavenia: 124…126 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (–70 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006378
Číslo CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4