Tlačiť
3-Pyridone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
A13910.18 A13910.22 A13910.36
A13910.18EA 50.07 EUR
A13910.18 A13910.22 A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Vzorec: C₅H₅NO
Mw: 95.1
Teplota varu: 180 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 125…128 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (–70 °C)
Teplota vzplanutia: 173 °C (343 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006378
Číslo CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4