Tlačiť
3-Pyridone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
121851000 121855000
ACRO121851000EA 89.73 EUR
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pyridone 98%
3-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Mw: 95.1
Teplota varu: 180 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 123…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006378
Číslo CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %