Tlačiť
2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
M-Clarity™ quality level = MQ200
H56800-100G H56800-25G
SIALH56800-100GEA 157.64 EUR
SIALH56800-100G SIALH56800-25G
2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅NO
Teplota varu: 324 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006268
Číslo CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III