Tlačiť
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25406-100G M25406-25G
SIALM25406-100GEA 103.09 EUR
SIALM25406-100G SIALM25406-25G
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,064 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006262
Číslo CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
OSN: 3271
ADR: 3,III