Tlačiť
2,6-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D24404-100G D24404-25G D24404-500G
SIALD24404-100GEA 66.09 EUR
SIALD24404-100G SIALD24404-25G SIALD24404-500G
2,6-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Mw: 109.13
Teplota varu: 285
Teplota tavenia: 115…118 °C
Teplota vzplanutia: 155
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006329
Číslo CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
OSN: 2671
ADR: 6.1 II