Tlačiť
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
153570250 153571000
ACRO153570250EA 80.22 EUR
ACRO153570250 ACRO153571000
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 170…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006317
Číslo CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Additional info residue on sublimation: 2%
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)