Tlačiť
4-Amino-3-nitropyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
L19725.06 L19725.14
L19725.06EA 62.98 EUR
L19725.06 L19725.14
4-Amino-3-nitropyridine 96%
4-Amino-3-nitropyridine
Purity: 96% CAS No.: 1681-37-4 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 201-205° Beilstein Reference: 383710
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 201…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160304
Číslo CAS: 1681-37-4