Tlačiť
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
A11352.14 A11352.22
A11352.14EA 87.44 EUR
A11352.14 A11352.22
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 4214-76-0 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 120353 MDL No.: MFCD00006325
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 185…190 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 224 °C (435 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006325
Číslo CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6