Tlačiť
2-Amino-5-nitropyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 78.22 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropyridine 99%
2-Amino-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 186…190 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006325
Číslo CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %