Tlačiť
2-Amino-3-nitropyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
151120050 151120250
ACRO151120050EA 50.94 EUR
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridine 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 165,9…166.4 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006314
Číslo CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %