Tlačiť
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A77989-100G A77989-25G
SIALA77989-100GEA 177.85 EUR
SIALA77989-100G SIALA77989-25G
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Mw: 94.12
Teplota varu: 210.6
Teplota tavenia: 50…52 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006312
Číslo CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
OSN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472