Tlačiť
2-(Dimethylamino)pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
L02513.06 L02513.14
L02513.06EA 43.72 EUR
L02513.06 L02513.14
2-(Dimethylamino)pyridine 97%
2-(Dimethylamino)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 5683-33-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 110353 MDL No.: MFCD00006261
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 190…192 °C
Hustota: 1,008
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006261
Číslo CAS: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
OSN: 1993
ADR: 3,III