Tlačiť
2-Amino-5-iodopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Iodopyridin-2-amine, 5-Iodo-2-pyridylamine
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 48.54 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Vzorec: C₅H₅IN₂
Teplota varu: 271 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 126…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160312
Číslo CAS: 20511-12-0