Tlačiť
3-Iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
539368-1G 539368-5G
SIAL539368-1GEA 49.27 EUR
SIAL539368-1G SIAL539368-5G
3-Iodopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Mw: 205
Teplota varu: 90…92 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 53.5
Číslo MDL: MFCD00023553
Číslo CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6