Tlačiť
2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19541.03 L19541.14
L19541.03EA 55.35 EUR
L19541.03 L19541.14
2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 3512-17-2 Molecular Formula: C5H2F3N Formula Weight: 133.07 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 1364338 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD03001161
Vzorec: C₅H₂F₃N
Mw: 133.07
Teplota varu: 102 °C
Hustota: 1.382
Teplota vzplanutia: 17 °C (62 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001161
Číslo CAS: 3512-17-2
OSN: 2924
ADR: 3 II