Tlačiť
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 582.42 EUR
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Vzorec: C₇H₃NO₃
Mw: 149.11
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 146
Číslo MDL: MFCD00005915
Číslo CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1