Tlačiť
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
B25118.06 B25118.14 B25118.22
B25118.06EA 42.86 EUR
B25118.06 B25118.14 B25118.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 699-98-9 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 125111
Vzorec: C₇H₃NO₃
Mw: 149.11
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005915
Číslo CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1