Tlačiť
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
A11540.09 A11540.18
A11540.09EA 120.17 EUR
A11540.09 A11540.18
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-81-0 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 131640
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: ∼ 325 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006393
Číslo CAS: 499-81-0
EINECS: 207-893-8