Tlačiť
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
131900100 131900500
ACRO131900100EA 128.18 EUR
ACRO131900100 ACRO131900500
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006393
Číslo CAS: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %