Tlačiť
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
A14580.18 A14580.09 A14580.30
A14580.18EA 223.02 EUR
A14580.18 A14580.09 A14580.30
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 490-11-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 137242 Merck Reference: 14,2283 MDL No.: MFCD00006392
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 529
Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006392
Číslo CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304