Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
P63808-100G P63808-25G P63808-500G
SIALP63808-100GEA 86.64 EUR
SIALP63808-100G SIALP63808-25G SIALP63808-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327 °C
Teplota vzplanutia: 188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3