Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000
8.00614.0100EA 87.44 EUR
8.00614.0100 8.00614.1000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 327
Teplota vzplanutia: 188
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C