Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
A12263.14 A12263.22 A12263.36
A12263.14EA 34.3 EUR
A12263.14 A12263.22 A12263.36
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-83-2 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Flash Point: 188°(370°F) Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 131629 MDL No.: MFCD00006299
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 188 °C (370 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3