Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 40.51 EUR
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 248…250 °C
Teplota vzplanutia: 188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %