Tlačiť
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolinic acid
A11414.14 A11414.22
A11414.14EA 41.26 EUR
A11414.14 A11414.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 89-00-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 137110 Merck Reference: 14,8073 MDL No.: MFCD00006295
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: ∼ 188 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006295
Číslo CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258