Tlačiť
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
128759-100G 128759-25G
SIAL128759-100GEA 235.06 EUR
SIAL128759-100G SIAL128759-25G
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: 304…306 °C
Číslo MDL: MFCD00006277
Číslo CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9