Tlačiť
2-Aminonicotinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A11195.14 A11195.06 A11195.22
A11195.14EA 165.03 EUR
A11195.14 A11195.06 A11195.22
2-Aminonicotinic acid ≥98%
2-Aminonicotinic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5345-47-1 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 119031
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.13
Teplota tavenia: ∼ 298 °C (rozkl.)
Hustota: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006318
Číslo CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3