Tlačiť
2-Aminonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
104160050 104160250
ACRO104160050EA 53.27 EUR
ACRO104160050 ACRO104160250
2-Aminonicotinic acid 98%
2-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.13
Teplota tavenia: 295…297 °C
Číslo MDL: MFCD00006318
Číslo CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %