Tlačiť
Picolinic acid
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P42800-100G P42800-500G P42800-5G P42800-2KG
SIALP42800-100GEA 71.3 EUR
SIALP42800-100G SIALP42800-500G SIALP42800-5G SIALP42800-2KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
Mw: 123.11
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 134…137 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006293
Číslo CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557