Tlačiť
Picolinic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
A14749.14 A14749.22 A14749.36
A14749.14EA 31.2 EUR
A14749.14 A14749.22 A14749.36
Picolinic acid ≥99%
Picolinic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-98-6 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 139°(232°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 109595 Merck Reference: 14,7403 MDL No.: MFCD00006293
Vzorec: C₆H₅NO₂
Mw: 123.11
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 135…139 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 139 °C (232 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006293
Číslo CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557