Tlačiť
Picolinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 33.89 EUR
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Picolinic acid 99%
Picolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
Mw: 123.11
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 136…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006293
Číslo CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %