Picolinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
131170250
131171000
131175000
131170025
ACRO131170250EA
33.89
EUR
ACRO131170250
ACRO131171000
ACRO131175000
ACRO131170025
Picolinic acid 99%
Picolinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₂ Mw: 123.11 Teplota varu: 293 Teplota tavenia: 136…139 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006293 Číslo CAS: 98-98-6 EINECS: 202-719-7 Merck Index: 12,07557 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 139 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |