Tlačiť
Methyl isonicotinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
127061000 127065000
ACRO127061000EA 109.91 EUR
ACRO127061000 ACRO127065000
Methyl isonicotinate 98%
Methyl isonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 207 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 8,5 °C
Hustota: 1,161 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006427
Číslo CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %