Tlačiť
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M59203-5G M59203-100G M59203-500G
SIALM59203-5GEA 19.39 EUR
SIALM59203-5G SIALM59203-100G SIALM59203-500G
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota varu: 209
Teplota tavenia: 39
Hustota: 1.0048 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 95
Číslo MDL: MFCD00006388
Číslo CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174