Tlačiť
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
72420-100G 72420-500G
SIAL72420-100GEA 50.94 EUR
SIAL72420-100G SIAL72420-500G
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 209 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39 °C
Hustota: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Číslo MDL: MFCD00006388
Číslo CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174