Tlačiť
Methylnikotinát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500
8.18713.0100EA 48.13 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500
Methylnikotinát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 209 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39 °C
Hustota: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006388
Číslo CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C