Ethyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E40609-100G
E40609-500G
SIALE40609-100GEA
51.74
EUR
SIALE40609-100G
SIALE40609-500G
Ethyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Ethyl nicotinate
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Mw: 151.16 Teplota varu: 223 Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006389 Číslo CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |