Ethyl nicotinate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 614-18-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 122937
MDL No.: MFCD00006389
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Teplota varu: 223…224 °C Teplota tavenia: 8…9 °C Hustota: 1,107 Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006389 Číslo CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |