Tlačiť
Izoniazid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
A10583.0BEA 300.02 EUR
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
Izoniazid ≥98%
Izoniazid
Purity: 98+% CAS No.: 54-85-3 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 119374 Merck Reference: 14,5186 MDL No.: MFCD00006426
Vzorec: C₆H₇N₃O
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 169…174 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006426
Číslo CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205