Tlačiť
Izoniazid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
122600050 122601000 122605000
ACRO122600050EA 48.87 EUR
ACRO122600050 ACRO122601000 ACRO122605000
Izoniazid 99%
Izoniazid
Vzorec: C₆H₇N₃O
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006426
Číslo CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %