Tlačiť
Isonicotinonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10286.09 A10286.0E A10286.22 A10286.36
A10286.09EA 37.75 EUR
A10286.09 A10286.0E A10286.22 A10286.36
Isonicotinonitrile ≥98%
Isonicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 100-48-1 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent pH: 6 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 107712 MDL No.: MFCD00006417
Vzorec: C₆H₄N₂
Teplota varu: 194…196 °C
Teplota tavenia: 76…80 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006417
Číslo CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2