Tlačiť
Nicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
C94807-100G C94807-5G
SIALC94807-100GEA 40.51 EUR
SIALC94807-100G SIALC94807-5G
Nicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Nicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
Teplota varu: 206,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Hustota: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00087130
Číslo CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0